Learn More
Rotronic™ Feuchte-Standards
Artikelnummer. 11980745
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Feuchtigkeitsstandard
Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert)
Lösungstyp:
0.5% RH
10% RH
80% RH
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Lösungstyp Packungsgröße
11980745 Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert) 0.5% RH 5 Stück
11960655 Feuchtigkeitsstandard 10% RH 5 Stück
11930665 Feuchtigkeitsstandard 80% RH 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11980745 Lieferant Rotronic™ Lieferanten-Nr. EA00SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 CHF
    89.24 CHF / 5 Stück
    Sparen 20.76 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
SCS-konformes Kalibrierungszertifikat, Textilpads, Kalibrierungsanweisungen
Zur Kalibrierung und Einstellung von ROTRONIC Sonden vor Ort mit Handgerät
Mit den Feuchtestandards, einem Kalibriergerät und auf einem PC ausgeführter HW4-Software ist dies einfach zu erreichen.
  • Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen
  • Einfache und sichere Kalibriermethoden vor Ort
  • Unbegrenzte Lagerungsdauer
Spezifikation
Verpackung 0,005
Analysenzertifikat SCS-rückführbares Kalibrierungszertifikat, Textilpad, Kalibrierungsanweisungen
Verfahren Vor-Ort-Kalibrierung und Anpassung der Rotronic Sonde
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotronic-Gerät
Lösungstyp 0.5% RH
Typ Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert)