Learn More
Abnova™ Human PCDH10 Partial ORF (NP_065866, 18 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_065866
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57575
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057575-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129186
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057575-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The mRNA encodes a cadherin-related neuronal receptor thought to play a role in the establishment and function of specific cell-cell connections in the brain. This family member contains 6 extracellular cadherin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail differing from those of the classical cadherins. Alternatively spliced transcripts encode isoforms with unique cytoplasmic domains. [provided by RefSeq]
Sequence: SQLHYTVQEEQEHGTFVGNIAEDLGLDITKLSARGFQTVPNSRTPYLDLNLETGVLYVNEKIDREQICKQSPSCVLHLEVFLENPLELFQVEIEVLDINDNPPSFPEPDL
Spezifikation
Spezifikation
NP_065866
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp761O2023/KIAA1400/MGC133344/OL-PCDH/PCDH19
PCDH10
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57575
PCDH10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SQLHYTVQEEQEHGTFVGNIAEDLGLDITKLSARGFQTVPNSRTPYLDLNLETGVLYVNEKIDREQICKQSPSCVLHLEVFLENPLELFQVEIEVLDINDNPPSFPEPDL
RUO
PCDH10