Learn More
Abnova™ Human PAFAH2 Full-length ORF (NP_000428.2, 1 a.a. - 392 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000428.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5051
Molekulargewicht 70.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16151028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005051-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16161028
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005051-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes platelet-activating factor acetylhydrolase isoform 2, a single-subunit intracellular enzyme that catalyzes the removal of the acetyl group at the SN-2 position of platelet-activating factor (identified as 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine). However, this lipase exhibits a broader substrate specificity than simply platelet activating factor. Two other isoforms of intracellular platelet-activating factor acetylhydrolase exist, and both are multi-subunit enzymes. Additionally, there is a single-subunit serum isoform of this enzyme. [provided by RefSeq]
Sequence: MGVNQSVGFPPVTGPHLVGCGDVMEGQNLQGSFFRLFYPCQKAEETMEQPLWIPRYEYCTGLAEYLQFNKRCGGLLFNLAVGSCRLPVSWNGPFKTKDSGYPLIIFSHGLGAFRTLYSAFCMELASRGFVVAVPEHRDRSAATTYFCKQAPEENQPTNESLQEEWIPFRRVEEGEKEFHVRNPQVHQRVSECLRVLKILQEVTAGQTVFNILPGGLDLMTLKGNIDMSRVAVMGHSFGGATAILALAKETQFRCAVALDAWMFPLERDFYPKARGPVFFINTEKFQTMESVNLMKKICAQHEQSRIITVLGSVHRSQTDFAFVTGNLIGKFFSTETRGSLDPYEGQEVMVRAMLAFLQKHLDLKEDYNQWNNLIEGIGPSLTPGAPHHLSSL
Spezifikation
Spezifikation
NP_000428.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
70.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGVNQSVGFPPVTGPHLVGCGDVMEGQNLQGSFFRLFYPCQKAEETMEQPLWIPRYEYCTGLAEYLQFNKRCGGLLFNLAVGSCRLPVSWNGPFKTKDSGYPLIIFSHGLGAFRTLYSAFCMELASRGFVVAVPEHRDRSAATTYFCKQAPEENQPTNESLQEEWIPFRRVEEGEKEFHVRNPQVHQRVSECLRVLKILQEVTAGQTVFNILPGGLDLMTLKGNIDMSRVAVMGHSFGGATAILALAKETQFRCAVALDAWMFPLERDFYPKARGPVFFINTEKFQTMESVNLMKKICAQHEQSRIITVLGSVHRSQTDFAFVTGNLIGKFFSTETRGSLDPYEGQEVMVRAMLAFLQKHLDLKEDYNQWNNLIEGIGPSLTPGAPHHLSSL
RUO
PAFAH2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5051
PAFAH2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ26025/HSD-PLA2
PAFAH2
Recombinant
wheat germ expression system