Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
Marke: Gestigkeit Harry HD2
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Elektrische Heizplatten mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischen Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung.
- Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
- Asbest-freie Isolierung. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
- Vier verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker.
Spezifikation
Heizplatte | |
230 V | |
Aluminiumlegierung | |
170 mm | |
18 kg | |
2850 W |
364 x 514 x 170 mm | |
Edelstahl | |
Max. 370 °C | |
364 mm | |
514 mm | |
Leistungsregler |