Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
312 x 312 x 170 mm
364 x 514 x 170 mm
442 x 592 x 170 mm
Wirkleistung:
1800 W
2850 W
4000 W
Gewicht (metrisch):
10 kg
18 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektrische Heizplatten mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischen Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung.
- Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
- Asbest-freie Isolierung. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
- Vier verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker.
Spezifikation
Spezifikation
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Temperatur (metrisch) | Max. 370 °C |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Länge (metrisch) | 312 mm |
| Gewicht (metrisch) | 10 kg |
| Breite (metrisch) | 312 mm |
| Wirkleistung | 1800 W |
| Enthält | Leistungsregler |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |