Learn More
Cytiva HiTrap™ GCSFSelect
Prepacked columns specifically designed for the purification of recombinant Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF). Based on a highly rigid agarose base matrix that allows for high flow rates at large production scales.
1085.00 CHF - 1141.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Aufreinigung des rekombinanten Granulozytenkolonie-Stimulationsfaktors (G-CSF) |
---|---|
Ligandentyp | Einkettiges Antikörperfragment gegen G-CSF |
Partikelgröße | 75 μm |
pH | 2 bis 12 |
Menge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15539271
|
Cytiva
17548311 |
1 ml |
1141.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15549271
|
Cytiva
17548312 |
5 ml |
1085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) is a hormone that stimulates production of white blood cells in bone marrow
- For a highly selective purification step, the affinity ligand is based on a single-chain antibody fragment directed against G-CSF
- To facilitate binding of the target molecule, the ligand is attached to the base matrix through a hydrophilic spacer arm
- Ligand is produced in a yeast expression system where fermentation, subsequent purification, and formulation are performed in the absence of animal-derived components
- GCSFSelect's rigid agarose base matrix allows for processing of large sample volumes
- Composition: Ligand coupled to Capto via stable amide bonds
Spezifikation
Aufreinigung des rekombinanten Granulozytenkolonie-Stimulationsfaktors (G-CSF) | |
75 μm | |
5/Packung | |
Granulozyten-Kolonie stimulierender Faktor (G-CSF) |
Einkettiges Antikörperfragment gegen G-CSF | |
2 bis 12 | |
Vorverpackte Affinitätschromatographiesäule |