Beschreibung
- Der Granulozytenkolonie-Stimulationfaktor (G-CSF) ist ein Hormon, das die Produktion von weißen Blutzellen im Knochenmark stimuliert
- Für einen sehr selektiven Reinigungsschritt basiert der Affinitätsligand auf einem einkettigen Antikörperfragment, das gegen G-CSF gerichtet ist
- Um die Bindung des Zielmoleküls zu erleichtern, wird der Ligand über einen hydrophilen Distanzarm an die Basismatrix angeschlossen
- Der Ligand wird in einem Hefeexpressionssystem hergestellt, in dem Fermentation, anschließende Reinigung und Formulierung ohne tierische Komponenten durchgeführt werden
- Die starre Agarose-Basismatrix von GCSFSelect ermöglicht die Verarbeitung großer Mengen an Probenvolumina
- Zusammensetzung: Ligand über stabile Amidbindungen an Capto gekoppelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 20 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Aufreinigung des rekombinanten Granulozytenkolonie-Stimulationsfaktors (G-CSF) |
| Ligandentyp | Einkettiges Antikörperfragment gegen G-CSF |
| Partikelgröße | 75 μm |
| pH | 2 bis 12 |
| Menge | 5/Packung |
| Bindungsvermögen | 19,5 mg/Säule |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Aufreinigungsziel | Granulozyten-Kolonie stimulierender Faktor (G-CSF) |
| Produkttyp | Säule |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap GCSFSelect 5 ml, 1 x 5 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol