Learn More
Cytiva HiTrap™ GCSFSelect
Prepacked columns specifically designed for the purification of recombinant Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF). Based on a highly rigid agarose base matrix that allows for high flow rates at large production scales.
Marke: Cytiva 17548311
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Der Granulozytenkolonie-Stimulationfaktor (G-CSF) ist ein Hormon, das die Produktion von weißen Blutzellen im Knochenmark stimuliert
- Für einen sehr selektiven Reinigungsschritt basiert der Affinitätsligand auf einem einkettigen Antikörperfragment, das gegen G-CSF gerichtet ist
- Um die Bindung des Zielmoleküls zu erleichtern, wird der Ligand über einen hydrophilen Distanzarm an die Basismatrix angeschlossen
- Der Ligand wird in einem Hefeexpressionssystem hergestellt, in dem Fermentation, anschließende Reinigung und Formulierung ohne tierische Komponenten durchgeführt werden
- Die starre Agarose-Basismatrix von GCSFSelect ermöglicht die Verarbeitung großer Mengen an Probenvolumina
- Zusammensetzung: Ligand gekoppelt an Capto über stabile Amid-Bindungen
Spezifikation
4 ml/min | |
Einkettiges Antikörperfragment gegen G-CSF | |
2 bis 12 | |
3,9 mg/Säule | |
Vorverpackte Affinitätschromatographiesäule |
Aufreinigung des rekombinanten Granulozytenkolonie-Stimulationsfaktors (G-CSF) | |
75 μm | |
5/Packung | |
1 ml | |
Granulozyten-Kolonie stimulierender Faktor (G-CSF) |