missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HIPK4 Recombinant Human Protein
HIPK4 is a homeodomain-interacting protein kinase.
4170.00 CHF - 19600.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_653286 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 96.9kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438563
|
Invitrogen™
PR7340A |
100μg |
4170.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10211213
|
Invitrogen™
PV4176 |
1mg |
19600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
HIPK4 has been demonstrated to phosphorylate p53.
Spezifikation
NP_653286 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
DYRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
96.9kDa | |
RUO - research use only | |
HIPK4 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |