Learn More
Invitrogen™ HIPK4 Recombinant Human Protein
HIPK4 is a homeodomain-interacting protein kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4176
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10211213
  • 19600.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HIPK4 has been demonstrated to phosphorylate p53.
Spezifikation
Spezifikation
NP_653286
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
HIPK4
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
96.9kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
DYRK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus