missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syngene™ HILED Upgrade Lighting von RGB auf RGBIR
Syngene™ HILED Upgrade Lighting von RGB auf RGBIR funktioniert NUR mit der neuesten GBOX (nicht mit modularen Vorgängersystemen) und enthält Teile, die fachgerecht montiert werden müssen
2050.00 CHF - 6720.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | GBox Chemi Systeme |
---|---|
Menge | 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex Western-Fluoreszenz |
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Price | Quantity & Availability | |||||
17132506
|
Syngene™
HILED-RGBUV |
Rot, Grün, Blau, UV |
6720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17142506
|
Syngene™
HILED-UPGD-FR |
Dunkelrot |
2780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829982
|
Syngene™
HILED-UPGD-IR |
Infrarot |
2050.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
For use with GBOXSpecifications
GBox Chemi Systeme | |
1 | |
Multiplex Western-Fluoreszenz |