Learn More
Syngene™ HILED Upgrade Lighting von RGB auf RGBIR
Syngene™ HILED Upgrade Lighting von RGB auf RGBIR funktioniert NUR mit der neuesten GBOX (nicht mit modularen Vorgängersystemen) und enthält Teile, die fachgerecht montiert werden müssen
Marke: Syngene™ HILED-UPGD-IR
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit GBoxSpezifikation
Infrarot | |
1 | |
GBox Chemi Systeme | |
Multiplex Western-Fluoreszenz |