Learn More
Syngene™ HILED Upgrade Lighting von RGB auf RGBIR
Syngene™ HILED Upgrade Lighting von RGB auf RGBIR funktioniert NUR mit der neuesten GBOX (nicht mit modularen Vorgängersystemen) und enthält Teile, die fachgerecht montiert werden müssen
Marke:  Syngene™ HILED-UPGD-FR
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17142506
  • 2780.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit GBox
Spezifikation
Spezifikation
Dunkelrot
1
GBox Chemi Systeme
Multiplex Western-Fluoreszenz