Learn More
Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung
Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung
Marke:  Fisherbrand™ 5.21.SP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16276061
  • 13.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Fisherbrandtrade; Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung
Für Welle: 6 bis 10 mm
1
-200 °C bis +280 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochleistungs-PEEK-Ersatzfeder für Wellenführung > Für Welle: 6 bis 10 mm