Learn More
Axygen™ Heating Block
Interchangeable aluminum block to accommodate PCR plates and a variety of common life science vessels.
287.58 CHF - 565.41 CHF
Produktcode | Marke | Röhrchenkapazität | Wellanzahl | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchenkapazität | Wellanzahl | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17872607
|
Axygen™
I-4010-A |
0.5 mL | 24 | Flat Bottom |
287.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17832617
|
Axygen™
I-4010-B |
1.5 mL | 24 | Cone Bottom |
287.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17882607
|
Axygen™
I-4010-C |
2 mL | 24 | Round Bottom |
287.58 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17852617
|
Axygen™
I-4010-D |
5 mL | 8 | Flat Bottom |
326.57 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17862607
|
Axygen™
I-4010-E |
5 mL | 8 | Cone Bottom |
424.06 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17842617
|
Axygen™
I-4010-F |
15 mL | 8 | Flat Bottom |
565.41 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17892607
|
Axygen™
I-4010-G |
50 mL | 4 | Flat Bottom |
487.42 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17862617
|
Axygen™
I-4010-H |
0.2 mL | 96 | Flat Bottom |
287.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17802617
|
Axygen™
I-4010-I |
0.2 mL | 96/384 | Flat Bottom |
287.58 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- No additional tools are required for block exchanges
- The blocks utilize a magnetic adhesion technology and are self-recognized once exchanged
- The combination of heating, cooling, and mixing with a versatile block selection makes the Axygen Microtube Shaker ideal for many life science laboratories in the segments of molecular biology, biochemistry, and clinical chemistry
- Applications include but are not limited to gene synthesis, gene purification and denaturation, enzymatic reactions, and bacterial growth assays
Spezifikation
0.3 kg |