Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
Gray Tyvek GMP covers block UV light, which can damage light sensitive biotech products.
4760.00 CHF - 5255.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Elastisch |
Farbe | Grau |
Material | Tyvek |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17728237
|
Keystone Cleanroom Products
COV-GTVK-524048 |
132 x 102 cm (52 x 40 in.) |
5255.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17786889
|
Keystone Cleanroom Products
COV-GTVK-482828E |
122 x 71 cm (48 x 28 in.) |
4760.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Packaged 1 per labeled poly bag with Lot # and DOM
- Blocks UV Light
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to SOP's
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
- Certificates of Conformance sent with each shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Elastisch | |
Tyvek | |
7,4 mil |
COC | |
Grau | |
0,19 mm |