Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
Gray Tyvek GMP covers block UV light, which can damage light sensitive biotech products.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-GTVK-524048
Additional Details : Gewicht : 22.22990kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17728237
  • 5255.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • 1 Stück pro markiertem Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum
  • Blockiert UV-Strahlung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Elastisch
Tyvek
7,4 mil
48 in.
COC
Grau
0,19 mm
132 x 102 cm (52 x 40 in.)
122 cm