Learn More
Keystone Cleanroom Products Gray Coated Tyvek Equipment Cover, with Elastic
Gray Tyvek GMP covers block UV light, which can damage light sensitive biotech products.
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-GTVK-482828E
Additional Details : Gewicht : 15.71700kg
Beschreibung
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- 1 Stück pro markiertem Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum
- Blockiert UV-Strahlung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
- Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Elastisch | |
Tyvek | |
7,4 mil | |
28 in. |
COC | |
Grau | |
0,19 mm | |
122 x 71 cm (48 x 28 in.) | |
71 cm |