Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 114V
Das Filterpapier mit besonderer Nassfestigkeit ermöglicht eine hohe Beladungskapazität. Whatman™ Gefaltete Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 114V zeichnen sich durch eine schnelle Filtration grober und gelatineartiger Präzipitate aus.
59.20 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Format | Vorgefalzter Kreis |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate |
Porengröße | > 25 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 38 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10201941
|
Cytiva
1214-125 |
125 mm |
59.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11322935
|
Cytiva
1214-185 |
185 mm |
88.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11312935
|
Cytiva
1214-150 |
150 mm |
87.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11332935
|
Cytiva
1214-240 |
240 mm |
177.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11360414
|
Cytiva
1214-320 |
320 mm |
222.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Unterstützt hohe Ladekapazität durch nassverstärktes Filterpapier.Whatman™ gefaltete Qualitätsfilterpapiere Gütegrad 114V ermöglichen eine schnelle Filtration natürlicher und gelatinöser Ausfällungen.
Gütegrad 114V Riffelfilter sind zur Rückgewinnung von großen Partikeln und gelatineartigen Niederschlägen geeignet.- Nass-verstärkt für hohe mechanische Stabilität.
- Partikelretentionsnennrate von 25 μm
- Schnelle Filtration (Herzberg 38 s)
- Chemisch stabiles Harz liefert eine erhöhte Nassfestigkeit
- Geriffeltes (vorplissiertes) Filterblatt für einfache Handhabung und Kompatibilität mit konischen Trichtern
- Glatte Filteroberfläche zur effizienten Rückgewinnung von Niederschlägen
Spezifikation
Vorgefalzter Kreis | |
Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate | |
38 Sekunden | |
Whatman Gütegrad 114V glattes Filterpapier von GE ist für hohe mechanische Stabilität nassverstärkt. Geriffelte Filter des Gütegrads 114V eignen sich zur Rückgewinnung großer Partikel und gelatinöser Präzipitate. | |
100/Packung |
Zellulose | |
> 25 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 114V | |
190 μm |