Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 114V
Das Filterpapier mit besonderer Nassfestigkeit ermöglicht eine hohe Beladungskapazität. Whatman™ Gefaltete Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 114V zeichnen sich durch eine schnelle Filtration grober und gelatineartiger Präzipitate aus.
Marke: Cytiva 1214-185
84.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.21600kg
Beschreibung
Unterstützt hohe Ladekapazität durch nassverstärktes Filterpapier.Whatman™ gefaltete Qualitätsfilterpapiere Gütegrad 114V ermöglichen eine schnelle Filtration natürlicher und gelatinöser Ausfällungen.
Gütegrad 114V Riffelfilter sind zur Rückgewinnung von großen Partikeln und gelatineartigen Niederschlägen geeignet.- Nass-verstärkt für hohe mechanische Stabilität.
- Partikelretentionsnennrate von 25 μm
- Schnelle Filtration (Herzberg 38 s)
- Chemisch stabiles Harz liefert eine erhöhte Nassfestigkeit
- Geriffeltes (vorplissiertes) Filterblatt für einfache Handhabung und Kompatibilität mit konischen Trichtern
- Glatte Filteroberfläche zur effizienten Rückgewinnung von Niederschlägen
Spezifikation
Gütegrad 114V, Qualitätsfilterpapier, gefaltet (vorgefaltet), 185 mm-Scheibe (100 Stk) | |
Zellulose | |
> 25 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 114V | |
190 μm | |
7,28 in. |
Vorgefalzter Kreis | |
Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate | |
38 Sekunden | |
Whatman Gütegrad 114V glattes Filterpapier von GE ist für hohe mechanische Stabilität nassverstärkt. Geriffelte Filter des Gütegrads 114V eignen sich zur Rückgewinnung großer Partikel und gelatinöser Präzipitate. | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
185 mm |