Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 114V
Das Filterpapier mit besonderer Nassfestigkeit ermöglicht eine hohe Beladungskapazität. Whatman™ Gefaltete Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 114V zeichnen sich durch eine schnelle Filtration grober und gelatineartiger Präzipitate aus.
Marke:  Cytiva 1214-150
82.84 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11312935
  • 87.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützt hohe Ladekapazität durch nassverstärktes Filterpapier.Whatman™ gefaltete Qualitätsfilterpapiere Gütegrad 114V ermöglichen eine schnelle Filtration natürlicher und gelatinöser Ausfällungen.
Gütegrad 114V Riffelfilter sind zur Rückgewinnung von großen Partikeln und gelatineartigen Niederschlägen geeignet.
  • Nass-verstärkt für hohe mechanische Stabilität.
  • Partikelretentionsnennrate von 25 μm
  • Schnelle Filtration (Herzberg 38 s)
  • Chemisch stabiles Harz liefert eine erhöhte Nassfestigkeit
  • Geriffeltes (vorplissiertes) Filterblatt für einfache Handhabung und Kompatibilität mit konischen Trichtern
  • Glatte Filteroberfläche zur effizienten Rückgewinnung von Niederschlägen
HINWEIS: Gütegrad 114V ist mit einem chemisch stabilen Harz verstärkt, das Stickstoff enthält und nicht bei Kjeldahl-Methoden oder anderen stickstoffempfindlichen Verfahren verwendet werden darf.
Spezifikation
Spezifikation
Gütegrad 114V, Qualitätsfilterpapier, gefaltet (vorgefaltet), 150 mm-Scheibe (100 Stk)
Zellulose
> 25 μm
Schnell
Gütegrad 114V
190 μm
Vorgefalzter Kreis
Grobe Partikel und gelatineartige Präzipitate
38 Sekunden
Whatman Gütegrad 114V glattes Filterpapier von GE ist für hohe mechanische Stabilität nassverstärkt. Geriffelte Filter des Gütegrads 114V eignen sich zur Rückgewinnung großer Partikel und gelatinöser Präzipitate.
100/Packung
150 mm