Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1106
Wird für viskose Flüssigkeiten und grobe Partikel verwendet.
18.97 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Material | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 50 to 80 μm |
Porengröße | 50 to 80 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils |
Güte | 1106 |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11728563
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11780036
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11764464
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11780026
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Dickes, glattes Papier mit großporiger Struktur
Spezifikation
Cellulose | |
50 to 80 μm | |
1106 | |
0.47 mm |
50 to 80 μm | |
For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils | |
100 Pack |