Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1106
Wird für viskose Flüssigkeiten und grobe Partikel verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Dickes, glattes Papier mit großporiger Struktur
Spezifikation
Folded Disc | |
50 to 80 μm | |
For syrups, animal fats, vegetable fats, margarines, Gelatin, dense oils, emulsions, essential oils | |
100 Pack | |
500 mm |
Cellulose | |
50 to 80 μm | |
1106 | |
0.47 mm | |
500 mm |