Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1106
Wird für viskose Flüssigkeiten und grobe Partikel verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Dickes, glattes Papier mit großporiger Struktur
Spezifikation
Neutrale Scheibe | |
50 bis 80 μm | |
Für Sirupe, tierische Fette, pflanzliche Fette, Margarine, Gelatine, dichte Öle, Emulsionen, ätherische Öle | |
100/Packung | |
150 mm |
Zellulose | |
50 bis 80 μm | |
1106 | |
0.47 mm | |
150 mm |