Learn More
Merck Halter für Absaugfilter aus Glas, 47 mm
Der klassische Glasfilterhalter ist ein unentbehrliches Werkzeug für jedes Forschungslabor. Das Mehrzweckdesign des Halters eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen und ist aus Kompatibilitätsgründen mit drei verschiedenen Trägermaterialien erhältlich.
452.00 CHF - 1120.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Transparent/durchsichtig
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) Millipore Classic Glass Filter Holder Kit
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15711719
Unterlagen ansehen
Merck
XX1014700
Halterung für Glasfrittenmembran 300 ml-Trichter
452.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15815664
Unterlagen ansehen
Merck
XX5014700
Halterung für Glasfrittenmembran 500 mL
573.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15801192
Unterlagen ansehen
Merck
XX1014720
Laborfilterhalter oder Zyklone 300 mL
1120.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15721719
Unterlagen ansehen
Merck
XX1014730
Laborfilterhalter oder Zyklone 300 ml-Trichter
590.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vakuumfilterhalter mit Klemme sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, um die spezifischen Anforderungen verschiedener Laboranwendungen zu erfüllen.
  • Verfügt über einen integrierten Vakuumanschluss an der Kappe
  • Wird zusammen mit einer Membran und einem Vakuum zum Filtern von Lösungen verwendet
  • Kann für die bakteriologische Analyse verwendet werden – in einem Autoklav sterilisieren und anschließend einen sterilen Filter installieren
  • Nicht zum Filtern von entzündlichen Flüssigkeiten verwenden
Verfügbare Konfigurationsoptionen:
  • XX1514700 – Filterhalter aus Glas mit 1 l-Kolben, Glasschliff-Kolbenbefestigung und Grobfritten-Glasfilterhalterung für die Partikelkontaminationsanalyse wässriger/organischer/korrosiver Flüssigkeiten und die HPLC-Lösungsmittelvorbereitung
  • XX1014700 – Glasfilterhalter mit Silikonstopfen und Grobfritten-Glasfilterhalterung für die bakteriologische Analyse und Analyse von Schwebstoffen in Wasser
  • XX1014730 – Glasfilterhalter mit Silikonstopfen-Kolbenbefestigung und Filterhalterung aus Edelstahl für die Partikelkontaminationsanalyse von Ölen/Hydraulikflüssigkeiten und die Produktion von geklärtem Filtrat
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Reusable
Unsteril
Nr. 8 perforierte Silikon-Stopfen werden in standardmäßigen 1 l- und 4 l-Filterkolben montiert
22,9 cm
Transparent/durchsichtig
Millipore Classic Glass Filter Holder Kit
9,6 cm2
9 in.