Learn More
Merck Halter für Absaugfilter aus Glas, 47 mm
Enthält 300 ml-Trichter, Basis mit Fritte sowie Kappe, Klemme und Ausrichtungshülse. Merck™ Vakuum-Glasfilterhalter, 47 mm, werden zur Vakuumfiltration von Flüssigkeiten verwendet, um geklärtes oder partikelfreies Filtrat zu erzeugen oder um die auf der Filteroberfläche zurückbehaltenen Partikel oder biologische Kontamination zu analysieren.
Marke:  Merck XX5014700
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815664
  • 529.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Millipore klassische Glasfilterhalter - Kit Dieses Kit besteht aus folgenden Artikeln: (Katalognummer - Beschreibung) Millipore Glastrichter XX1014703 - Millipore Federklemme, 47 mm, Aluminum XX1014702 - Millipore Glasbasis und -stopfen, 47 mm, Glasfrittenmembranhalterung ALIGNED05 - Millipore Ausrichtungsführung 47 mm, 5/PackungEigenschaften und Vorteile:
  • Entwickelt für einfaches Be- und Entfernen von Membranen
  • Drei Optionen für Membranunterstützungsmaterialien für eine Vielzahl von Anwendungen
  • UV-Sterilisation oder Autoklavieren mit Filter zur bakteriologischen Analyse
  • Anwendungen: Allgemeine Filtration und Klärfiltration, bakteriologische Analyse, Partikelkontaminationsanalyse von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten, exfoliative Zytologie
    Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    Glasdichtung
    Halterung für Glasfrittenmembran
    9,6 cm2
    Nr. 8 perforierte Silikon-Stopfen werden in standardmäßigen 1 l- und 4 l-Filterkolben montiert
    500 mL
    8,0 cm
    Transparent/durchsichtig
    Borosilikatglas
    Unsteril
    500 ml Trichter, Federklemme, Glasbasis und Stopfen und Ausrichtungsführung
    Laborfilterhalter oder Zyklone
    22,9 cm