Learn More
Merck Halter für Absaugfilter aus Glas, 47 mm
Enthält 300 ml-Trichter, Basis mit Fritte sowie Kappe, Klemme und Ausrichtungshülse. Merck™ Vakuum-Glasfilterhalter, 47 mm, werden zur Vakuumfiltration von Flüssigkeiten verwendet, um geklärtes oder partikelfreies Filtrat zu erzeugen oder um die auf der Filteroberfläche zurückbehaltenen Partikel oder biologische Kontamination zu analysieren.
Marke: Merck XX1014720
563.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikat, Befestigung mit PTFE-Oberfläche | |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
Trichter und Sockel, Filterhalterung, Federklemme und Stopfen | |
Nr. 8 perforierte Silikon-Stopfen werden in standardmäßigen 1 l- und 4 l-Filterkolben montiert | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
22,9 cm |
Transparent/durchsichtig | |
Filterhalter aus Glas | |
Membranhalterung mit PTFE-Beschichtung | |
9,6 cm2 | |
Membranhalterung mit PTFE-Beschichtung | |
Vakuum | |
300 mL | |
7,6 cm |