Learn More
DWK Life Sciences Glasstopfen, Braun, SBW-Glas, mit Normschliff, achteckig
Brauner, geschliffener SBW-Glas-Stopfen.
86.60 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nein |
---|---|
Material | SBW-Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von lufttempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung pharmazeutischer APIs |
Menge | 10/Pk. |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15271989
|
DWK Life Sciences
246270607 |
ST 14/23 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15281989
|
DWK Life Sciences
246270701 |
ST 19/26 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Massiv braune SBW-Glasstopfen können zum Verschließen von Glasgegenständen wie Kolben oder Reagenzflaschen mit Schliffhälsen verwendet werden. Der Standard-Kegelschliffverschluss bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf.- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Spezifikation
Nein | |
SBW-Glas | |
Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von lufttempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung pharmazeutischer APIs | |
10/Pk. |