Learn More
DWK Life Sciences Glasstopfen, Braun, SBW-Glas, mit Normschliff, achteckig
Brauner, geschliffener SBW-Glas-Stopfen.
Brand: DWK Life Sciences 246270607
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Description
Massiv braune SBW-Glasstopfen können zum Verschließen von Glasgegenständen wie Kolben oder Reagenzflaschen mit Schliffhälsen verwendet werden. Der Standard-Kegelschliffverschluss bildet eine dichte, auslaufsichere Abdichtung. Verwenden Sie Fett für Heiz- oder Vakuumanwendungen. Mit achteckigem Kopf.- UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Achteckig
Specifications
Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von lufttempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern; Lagerung pharmazeutischer APIs | |
SBW-Glas | |
Nein |
10/Pk. | |
ST 14/23 |