Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Glasstopfen für Absperrhahn
Vollglasstopfen mit Schraubgewindehalterung
14.00 CHF - 19.00 CHF
Produktcode | Marke | Connectors | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Connectors | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10680524
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111202 |
Stecker NS 12.5 | 2,5 mm |
14.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10572793
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111402 |
Stecker NS 14.5 | 2,5 mm |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10690524
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111404 |
Stecker NS 14.5 | 4,0 mm |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11542374
|
Lenz Laborglasintrumente™
02111804 |
Stecker NS 18.8 | 4,0 mm |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für Absperrhähne
- Gerade Bohrung
- Glas
Spezifikation
SBW | |
1 |