Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Glasstopfen für Absperrhahn
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4,0 mm
Connectors:
Stecker NS 12.5
Stecker NS 14.5
Stecker NS 18.8
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Absperrhähne
- Gerade Bohrung
- Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 2,5 mm |
| Material | SBW |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Connectors | Stecker NS 14.5 |