Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Glasstopfen für Absperrhahn
Artikelnummer. 10680524
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2,5 mm
4,0 mm
Connectors:
Stecker NS 12.5
Stecker NS 14.5
Stecker NS 18.8
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Connectors unitSize
10680524 2,5 mm Stecker NS 12.5 1 Stück
10572793 2,5 mm Stecker NS 14.5 1 Stück
10690524 4,0 mm Stecker NS 14.5 1 Stück
11542374 4,0 mm Stecker NS 18.8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10680524 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 02111202
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollglasstopfen mit Schraubgewindehalterung
  • Für Absperrhähne
  • Gerade Bohrung
  • Glas
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,5 mm
Material SBW
Anzahl pro Packung 1
Connectors Stecker NS 12.5