Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGC
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
274.00 CHF - 1685.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 54 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Blatt |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1,2 μm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1103-100300 |
100 x 300 mm |
274.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1103-460570 |
460 x 570 mm |
1685.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872.
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
54 g/m2 | |
Blatt | |
1,2 μm | |
335 ml/min | |
Hydrophil | |
0.26 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MGC | |
100/Packung |