Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGC
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1103-100300
Additional Details : Gewicht : 0.15600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15952730
  • 274.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Analyse von Schwebstoffen im Abwasser gemäß EN 872.
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Reinigung
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
54 g/m2
Blatt
1,2 μm
335 ml/min
Hydrophil
0.26 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Nicht steril
MGC
100/Packung
100 x 300 mm