Learn More
Sartorius Vorfilter aus Glasfaser (GF)
Verwendung als Tiefenfilter für größere, vollständig filtrierbare Volumen. Sartorius Glasfaservorfilter sind aus Borosilikatglas-Mikrofasern gefertigt und eignen sich für den Einsatz als Vorfilter bei der Klärfiltration und der sterilen Filtration. Erhältlich in verschiedenen Filterscheibendurchmessern.
59.45 CHF - 321.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikat-Mikrofaserglas |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10315051
|
Sartorius
13400-127------K |
12,7 cm |
117.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10355411
|
Sartorius
13400--42------Q |
4,2 cm |
242.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10293711
|
Sartorius
13400--13------S |
1,3 cm |
59.45 CHF
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10459891
|
Sartorius
13400-124------K |
12,4 cm |
116.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10728131
|
Sartorius
13400-130------K |
13 cm |
119.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10159230
|
Sartorius
13400--47------Q |
4,7 cm |
253.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10675121
|
Sartorius
13400-100------K |
10 cm |
99.40 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10614371
|
Sartorius
13400--50------Q |
5 cm |
321.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10544761
|
Sartorius
13400--20------S |
2 cm |
108.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12741158
|
Sartorius
13400--47------Q |
4,7 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Die Filterscheibe aus Glasmikrofaser wird hauptsächlich als Tiefenvorfilter in der Klärung und Sterilfiltration eingesetzt. Als Vorfilter wird sie direkt auf einen Membranfilter aufgesetzt. Der Durchmesser des Vorfilters muss dem des gewählten Halters entsprechen; größere Durchmesser dringen unter den Dichtring des Halters und verursachen Leckagen.- Hergestellt mit einem hydrophilen Acrylatbindemittel für definierte Festigkeit
- Verfügt über eine hohe Partikelbelastbarkeit für die Filtration relativ verschmutzter Flüssigkeiten
- Mechanisch und chemisch stabil, mit einer Temperaturbeständigkeit bis zu 220 °C
- Weitere Filtereigenschaften:
- Gewicht: 73 g/m2
- Extrahierbarer Gehalt an Isopropanol: 1.54 %
- Extrahierbarer Gehalt an Wasser: 1.12 %
- Druckabfall bei 5.3 cm/s: 0.363 kPa
- Gesamtdurchsatz bei 1 bar: 320 ml/min/cm2
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Scheibe | |
Nicht steril | |
Verwendet als Tiefen-Vorfilter, hohe Partikelbeladungskapazität | |
Hydrophil | |
220 °C |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
295 bis 381 ml/min | |
13400 | |
428 °F | |
550 μm |