Description
Die Filterscheibe aus Glasmikrofaser wird hauptsächlich als Tiefenvorfilter in der Klärung und Sterilfiltration eingesetzt. Als Vorfilter wird sie direkt auf einen Membranfilter aufgesetzt. Der Durchmesser des Vorfilters muss dem des gewählten Halters entsprechen; größere Durchmesser dringen unter den Dichtring des Halters und verursachen Leckagen.
- Hergestellt mit einem hydrophilen Acrylatbindemittel für definierte Festigkeit
- Verfügt über eine hohe Partikelbelastbarkeit für die Filtration relativ verschmutzter Flüssigkeiten
- Mechanisch und chemisch stabil, mit einer Temperaturbeständigkeit bis zu 220 °C
- Weitere Filtereigenschaften:
- Gewicht: 73 g/ m²
- Extrahierbarer Gehalt in Isopropanol: 1,54 %
- Extrahierbarer Gehalt in Wasser: 1,12 %
- Druckabfall bei 5,3 cm/s: 0,363 kPa
- Gesamtdurchsatz bei 1 bar: 320 ml/min/ cm²
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | Netzfilter |
| Format | Scheibe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filtrationssysteme |
| Material | Borosilikatglas-Mikrofaser |
| Particle Retention | 2.6 μM |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 295 bis 381 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendet als Tiefen-Vorfilter, hohe Partikelbeladungskapazität |
| Show More |