Learn More
Sartorius Vorfilter aus Glasfaser (GF)
Verwendung als Tiefenfilter für größere, vollständig filtrierbare Volumen. Sartorius Glasfaservorfilter sind aus Borosilikatglas-Mikrofasern gefertigt und eignen sich für den Einsatz als Vorfilter bei der Klärfiltration und der sterilen Filtration. Erhältlich in verschiedenen Filterscheibendurchmessern.
Marke: Sartorius 13400-124------K
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Filterscheibe aus Glasmikrofaser wird hauptsächlich als Tiefenvorfilter in der Klärung und Sterilfiltration eingesetzt. Als Vorfilter wird sie direkt auf einen Membranfilter aufgesetzt. Der Durchmesser des Vorfilters muss dem des gewählten Halters entsprechen; größere Durchmesser dringen unter den Dichtring des Halters und verursachen Leckagen.- Hergestellt mit einem hydrophilen Acrylatbindemittel für definierte Festigkeit
- Verfügt über eine hohe Partikelbelastbarkeit für die Filtration relativ verschmutzter Flüssigkeiten
- Mechanisch und chemisch stabil, mit einer Temperaturbeständigkeit bis zu 220 °C
- Weitere Filtereigenschaften:
- Gewicht: 73 g/m2
- Extrahierbarer Gehalt an Isopropanol: 1.54 %
- Extrahierbarer Gehalt an Wasser: 1.12 %
- Druckabfall bei 5.3 cm/s: 0.363 kPa
- Gesamtdurchsatz bei 1 bar: 320 ml/min/cm2
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Scheibe | |
Nicht steril | |
Verwendet als Tiefen-Vorfilter, hohe Partikelbeladungskapazität | |
Hydrophil | |
220 °C | |
4,88 in. |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
295 bis 381 ml/min | |
13400 | |
428 °F | |
550 μm | |
12,4 cm |