Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Eine pro Reihe
Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Eines pro Reihe, in einer Vielzahl von Materialien und Größen erhältlich. Rundumetiketten aus Nylongewebe, Polypropylen oder mit dauerhafter Gummierung sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
40.70 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Etiketten für industrielle Zwecke |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™33 Drucker |
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Farbe | Material | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Farbe | Material | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13553310
|
Brady™
142997 |
Acryl, Permanent | Weiß | Nylongewebe | 0,75 x 1,5 in. |
191.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15781857
|
Brady™
143070 |
Naturkautschuk, Permanent | Weiß | Papier | 2 x 3,0 in. |
40.70 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15853362
|
Brady™
142891 |
Acryl | Weiß | Polypropylen | 1 x 2 in. |
80.20 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13543320
|
Brady™
142885 |
Acryl, Permanent | Durchsichtig | Polyester | 1 x 2 in. |
150.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15486594
|
Brady™
B33-19-425 |
Acryl | Weiß | Polypropylen | 2 x 3 in. |
84.25 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- Weißes, mattes Papieretikettenmaterial (B-424) mit dauerhaftem Gummikleber.
- Mit Thermotransferdruckern bedruckbares Polypropylen B-425 ist ideal für Etikettenanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckleistung erfordern.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
- Die glänzenden, durchsichtigen Etiketten sind im Thermotransferdruck bedruckbar und verfügen über einen haltbaren und dauerhaften Acrylklebstoff. (B-430)
- Die glänzende, hellgraue Oberfläche verleiht den Etiketten die Anmutung und das Aussehen eines Typenschildes (B-434)
Specifications
Etiketten für industrielle Zwecke | |
Unsteril | |
BBP™33 Drucker |