Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Eine pro Reihe
Artikelnummer. 13553310
Change view
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Permanent
Farbe:
Klar
Weiß
Material:
Nylon Tuch
Papier
Polyester
Polypropylen
Abmessungen (L x B):
0,75 x 1,5 in.
1 x 2 in.
2 x 3 in.
2 x 3,0 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Rollen
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp Farbe Material Abmessungen (L x B) unitSize
13553310 Acryl, Permanent Weiß Nylon Tuch 0,75 x 1,5 in. 1 BX
15781857 Naturkautschuk, Permanent Weiß Papier 2 x 3,0 in. 500 Stück
15853362 Acryl, Permanent Weiß Polypropylen 1 x 2 in. 1 Rollen
13543320 Acryl, Permanent Klar Polyester 1 x 2 in. 1 BX
15486594 Acryl, Permanent Weiß Polypropylen 2 x 3 in. 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13553310 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142997
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Eines pro Reihe, in einer Vielzahl von Materialien und Größen erhältlich. Rundumetiketten aus Nylongewebe, Polypropylen oder mit dauerhafter Gummierung sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberf
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial (B-424) mit dauerhaftem Gummikleber.
  • Mit Thermotransferdruckern bedruckbares Polypropylen B-425 ist ideal für Etikettieranwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckleistung erfordern.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und wird für Einsatz in Innenbereichen empfohlen.
  • Die glänzenden, durchsichtigen Etiketten sind im Thermotransferdrucker bedruckbar und verfügen über einen haltbaren und dauerhaften Acrylklebstoff (B-430).
  • Die glänzende, hellgraue Oberfläche verleiht den Etiketten ein Typenschild-ähnliches Aussehen (B-434)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CSA, RoHS, UL
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Display Lieferung
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Nylon Tuch
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für industrielle Zwecke
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von inneren Tafelkomponenten
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™ 33 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Karton
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 193 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 89.4 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.166 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,1 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 43.18 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Alternate Part Number B33-136-499