Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Eine pro Reihe
Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Eines pro Reihe, in einer Vielzahl von Materialien und Größen erhältlich. Rundumetiketten aus Nylongewebe, Polypropylen oder mit dauerhafter Gummierung sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke: Brady™ B33-19-425
Additional Details : Gewicht : 1.57000kg
Beschreibung
- Weißes, mattes Papieretikettenmaterial (B-424) mit dauerhaftem Gummikleber.
- Mit Thermotransferdruckern bedruckbares Polypropylen B-425 ist ideal für Etikettieranwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckleistung erfordern.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und wird für Einsatz in Innenbereichen empfohlen.
- Die glänzenden, durchsichtigen Etiketten sind im Thermotransferdrucker bedruckbar und verfügen über einen haltbaren und dauerhaften Acrylklebstoff (B-430).
- Die glänzende, hellgraue Oberfläche verleiht den Etiketten ein Typenschild-ähnliches Aussehen (B-434)
Spezifikation
CSA, RoHS, UL | |
Acryl | |
Matt | |
Etiketten für industrielle Zwecke | |
Allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
LabelMark, MarkWare | |
-70°bis +100 °C | |
0,0046 in. | |
54,00 mm | |
3 in. | |
2 in. |
Polypropylenetiketten für BBP33 Drucker | |
Weiß | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
BBP™33 Drucker | |
500/Packung | |
-94 bis 212 °F | |
23 lb./in. | |
0,1143 mm | |
2 x 3 in. | |
76,2 mm | |
5,08 cm |