Learn More
Hoefer™ Gelgießzubehör für HE 99X Max Submarine-Einheiten: Lauftabletts
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
168.00 CHF - 184.00 CHF
Spezifikation
Farbe | UV-durchlässig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit |
Typ | Running-Tablett |
Material | Acryl |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12059867
|
Hoefer™
HE92X-10 |
5.9 Zoll | 15 cm | 3.93 Zoll | 10 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11529563
|
Hoefer™
HE92X-20 |
7.8 Zoll | 20 cm | 5.9 Zoll | 15 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11519563
|
Hoefer™
HE92X-15 |
5.9 Zoll | 15 cm | 5.9 Zoll | 15 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Description
- Laufschalen sind aus UV-durchlässigem Acryl
Spécification
UV-durchlässig | |
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
Running-Tablett | |
Acryl |