Learn More
Hoefer™ Gelgießzubehör für HE 99X Max Submarine-Einheiten: Lauftabletts
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE92X-15
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Laufschalen sind aus UV-durchlässigem Acryl
Spezifikation
UV-durchlässig | |
Running-Tablett | |
15 x 15 cm (5.9 x 5.9 in) | |
15 cm | |
15 cm |
HE99X Max-Submarine-Elektrophoreseeinheit | |
Acryl | |
5.9 Zoll | |
5.9 Zoll |