Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
1650.00 CHF - 3145.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung; Bestrahlungszertifikat |
Verschlusstyp | Heißversiegelung |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyolefin |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17736879
|
Keystone Cleanroom Products
3210ST |
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.) |
2215.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17746879
|
Keystone Cleanroom Products
3212ST |
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.) |
2425.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17756879
|
Keystone Cleanroom Products
3215ST |
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.) |
2370.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17766879
|
Keystone Cleanroom Products
3220ST |
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.) |
3145.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17776879
|
Keystone Cleanroom Products
3222ST |
56 x 40,6 cm (16 x 22 in.) |
1650.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17786879
|
Keystone Cleanroom Products
3230ST |
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.) |
1730.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17796879
|
Keystone Cleanroom Products
3234ST |
76,2 x 61 cm (24 x 30 in.) |
1985.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17706889
|
Keystone Cleanroom Products
3235ST |
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.) |
2450.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
- Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Polyolefin | |
3 mil |
Konformitätsbescheinigung; Bestrahlungszertifikat | |
Durchsichtig | |
76,2 μm |