Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marke:  Keystone Cleanroom Products 3235ST
Additional Details : Gewicht : 20.95600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17706889
  • 2450.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
  • Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
  • Gammabestrahlt
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
  • Geringere Kontaminationsrisiken
  • Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
  • Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Konformitätsbescheinigung; Bestrahlungszertifikat
Durchsichtig
76,2 μm
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.)
27,4 l
Heißversiegelung
Polyolefin
3 mil