Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marke: Keystone Cleanroom Products 3230ST
Additional Details : Gewicht : 13.47170kg
Beschreibung
- Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
- Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringere Kontaminationsrisiken
- Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Konformitätsbescheinigung; Bestrahlungszertifikat | |
Durchsichtig | |
76,2 μm | |
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.) |
13,3 l | |
Heißversiegelung | |
Polyolefin | |
3 mil |