Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 % in wässr. Lsg., ACS, 36.5-38.0 %, stab. mit 10-15 % Methanol
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
0.05 CHF - 265.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-00-0 |
---|---|
Summenformel | CH2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 30.03 |
MDL-Nummer | MFCD00003274 |
InChI-Schlüssel | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
IUPAC-Name | Formaldehyd |
SMILES | C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11484990
|
Thermo Scientific Chemicals
033314.AP |
500 mL |
46.35 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11387638
|
Thermo Scientific Chemicals
033314.K2 |
1 L | N/A | |||||||
11357638
|
Thermo Scientific Chemicals
033314.K2 |
1 L |
74.25 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15496105
|
Thermo Scientific Chemicals
033314.M1 |
4 x 1 L |
265.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367638
|
Thermo Scientific Chemicals
033314.K7 |
4 L | N/A | |||||||
11377638
|
Thermo Scientific Chemicals
033314.M6 |
4 x 4 L |
0.05 CHF
16 Liter |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Formaldehyd wird als Denaturierungsmittel bei der Formaldehyd-Agarose-Gelelektrophorese von RNA verwendet. Es wird auch in Faserplatten, Sperrholz, Zigarettenrauch, Brenngeräten, Kerosinheizgeräten und in der Fotografie verwendet. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von Automobilen sowie zur Herstellung von Komponenten für Getriebe, Elektrik, Motorblock, Türverkleidungen, Achsen und Bremsbacken. Es dient als Desinfektionsmittel. Es ist auch ein Bestandteil von Klebstoffen und wird als Konservierungsmittel in medizinischen Laboren, als Einbalsamierungsflüssigkeit und als Sterilisator verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
50-00-0 | |
30.03 | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
Formaldehyd |
CH2O | |
MFCD00003274 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Spezifikation
Formaldehyde, 37% in aq. soln. | |
50-00-0 | |
1.083 g/mL | |
60°C (140°F) | |
Stab. mit 10 bis 15 % Methanol | |
HCHO | |
MFCD00003274 | |
1209228 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
Formaldehyd | |
712 | |
30.03 | |
ACS |
For ACS analysis | |
°C bis 15 °C | |
97°C | |
36.5-38.0% | |
CH2O | |
1.3765 | |
UN1198 | |
14,4235 | |
Soluble in water. | |
C=O | |
30.03 | |
CHEBI:16842 | |
36.5 to 38.0% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H301-H311-H331-H370-H351-H314-H226-H317
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311+H331-H314-H317-H335-H336-H341-H350-H370-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 3; Verpackungsgruppe: III; richtiger Versandname: FORMALDEHYD-LÖSUNGEN, ENTZÜNDBAR
missing translation for 'einecsNumber' : 200-001-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LP8925000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methanol