Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 % in wässr. Lsg., ACS, 36.5-38.0 %, stab. mit 10-15 % Methanol
Artikelnummer. 15496105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496105 4 x 1 L 1 Liter
11484990 500 mL 500 Milliliter
11387638 1 L 1 Liter
11357638 1 L 1 Liter
11367638 4 L 4 Liter
11377638 4 x 4 L 16 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15496105 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 033314.M1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Formaldehyd wird als Denaturierungsmittel bei der Formaldehyd-Agarose-Gelelektrophorese von RNA verwendet. Es wird auch in Faserplatten, Sperrholz, Zigarettenrauch, Brenngeräten, Kerosinheizgeräten und in der Fotografie verwendet. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von Automobilen sowie zur Herstellung von Komponenten für Getriebe, Elektrik, Motorblock, Türverkleidungen, Achsen und Bremsbacken. Es dient als Desinfektionsmittel. Es ist auch ein Bestandteil von Klebstoffen und wird als Konservierungsmittel in medizinischen Laboren, als Einbalsamierungsflüssigkeit und als Sterilisator verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Namenshinweis For ACS analysis
Schmelzpunkt −15°C
Farbe Farblos
Dichte 1.083 g/mL
Siedepunkt 97°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Prozentgehaltsbereich 36.5-38.0%
Geruch Pungent
Hinweise zum Prozentgehalt Stab. mit 10 bis 15 % Methanol
Strukturformel HCHO
Brechungsindex 1.3765
Menge 4 x 1 L
UN-Nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 30.03
Reinheit (%) 36.5 to 38.0%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Precautionary Statement
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol