Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 % in wässr. Lsg., ACS, 36.5-38.0 %, stab. mit 10-15 % Methanol
Artikelnummer. 11377638
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11377638
Marke: Thermo Scientific Chemicals 033314.M6
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Formaldehyd wird als Denaturierungsmittel bei der Formaldehyd-Agarose-Gelelektrophorese von RNA verwendet. Es wird auch in Faserplatten, Sperrholz, Zigarettenrauch, Brenngeräten, Kerosinheizgeräten und in der Fotografie verwendet. Es dient als Vorstufe bei der Herstellung von Automobilen sowie zur Herstellung von Komponenten für Getriebe, Elektrik, Motorblock, Türverkleidungen, Achsen und Bremsbacken. Es dient als Desinfektionsmittel. Es ist auch ein Bestandteil von Klebstoffen und wird als Konservierungsmittel in medizinischen Laboren, als Einbalsamierungsflüssigkeit und als Sterilisator verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name formaldehyde
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde
Namenshinweis For ACS analysis
Schmelzpunkt −15°C
Farbe Farblos
Dichte 1.083 g/mL
Siedepunkt 97°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Prozentgehaltsbereich 36.5-38.0%
Geruch Pungent
Hinweise zum Prozentgehalt Stab. mit 10 bis 15 % Methanol
Strukturformel HCHO
Brechungsindex 1.3765
Menge 4 x 4 L
UN-Nummer UN1198
Beilstein 1209228
Merck Index 14,4235
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 30.03
Reinheit (%) 36.5 to 38.0%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit