Learn More
Scientific Industries SI™ Schaumstoffeinsätze für Röhrchen
Hält Röhrchen aufrecht und unbeweglich, während sie mit Vortex-Genie 2 verwendet werden. Scientific Industries SI™ Schaumstoffeinsätze für Röhrchen passen perfekt in eine Vortex-Genie 2 Vertiefte Plattform.
24.95 CHF
Spezifikation
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
---|---|
Material | Schaumstoff hoher Dichte |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse, Vortex-Genie Plattform mit Vertiefung |
Produktcode | Marke | Röhrchengröße | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchengröße | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15597315
|
Scientific Industries SI™
503-0278-00 |
9 bis 13 mm | 12 |
24.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507325
|
Scientific Industries SI™
503-0279-00 |
14 bis 29 mm | 8 |
24.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15517325
|
Scientific Industries SI™
503-0280-00 |
29 bis 37 mm | 4 |
24.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochdichtem Schaumstoff, passend für mehrere9 Rohrgrößen
- Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse.
- Ein Einsatz ist im großen Proben-Set enthalten
Spezifikation
Röhrchen | |
Schaumstoff hoher Dichte | |
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse, Vortex-Genie Plattform mit Vertiefung |