Learn More
Scientific Industries SI™ Schaumstoffeinsätze für Röhrchen
Hält Röhrchen aufrecht und unbeweglich, während sie mit Vortex-Genie 2 verwendet werden. Scientific Industries SI™ Schaumstoffeinsätze für Röhrchen passen perfekt in eine Vortex-Genie 2 Vertiefte Plattform.
Marke: Scientific Industries SI™ 503-0280-00
19.45 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.67500kg
Beschreibung
- Hergestellt aus hochdichtem Schaumstoff, passend für mehrere9 Rohrgrößen
- Zur Verwendung mit der Vortex-Genie 2 -Mischer-Produktfamilie und mit dem Vortex-Genie Pulse.
- Ein Einsatz ist im großen Proben-Set enthalten
Spezifikation
Röhrchen | |
Schaumstoff hoher Dichte | |
4 |
29 bis 37 mm | |
Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse, Vortex-Genie Plattform mit Vertiefung |